Merck
ENAH049F1DCC
Enamine
2-(oxan-3-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.7
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-tetrahydro-2H-pyran-3-ylethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H13ClO3S/c8-12(9,10)5-3-7-2-1-4-11-6-7/h7H,1-6H2
Clave InChI
NVTPDZBZTJLKSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244607
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244607
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)