Merck
ENAH049F1C94
Enamine
(1-bromocyclohexyl)methanamine hydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.01
Número MDL:
Iupac Name
(1-bromocyclohexyl)methanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H14BrN.BrH/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7;/h1-6,9H2;1H
Clave InChI
BICXEKFQDDFPPE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199137
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199137
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)