ENAH049F1C16
Enamine
ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
About This Item
Iupac Name
ethyl (2,2,3,3-tetrafluoropropyl) carbonate
Inchi Code
1S/C6H8F4O3/c1-2-12-5(11)13-3-6(9,10)4(7)8/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
DDRDJHHMIJOBDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153750
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)