ENAH04258656
Enamine
2-[2-(aminooxy)ethoxy]ethan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-(2-(aminooxy)ethoxy)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C4H11NO3/c5-8-4-3-7-2-1-6/h6H,1-5H2
Clave InChI
CMECGOAFIHUPBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588524
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)