Merck
ENAH0424C3BE
Enamine
2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-4-amine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c11-9-5-6-12-10-4-2-1-3-8(10)7-9/h1-4,9H,5-7,11H2
InChI key
AMRNYXTUAFFTDT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608991
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608991
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)