Merck
ENAH0424BD32
Enamine
4-[2-(dimethylamino)ethyl]piperidin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(2-(dimethylamino)ethyl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C9H20N2O/c1-11(2)8-5-9(12)3-6-10-7-4-9/h10,12H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
AENWLMMXQISTHX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608774
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608774
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)