Merck
ENAH0424BD06
Enamine
5-(3-aminophenyl)pyridin-2-ol hydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.13
Número MDL:
Iupac Name
5-(3-aminophenyl)pyridin-2-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H10N2O.BrH/c12-10-3-1-2-8(6-10)9-4-5-11(14)13-7-9;/h1-7H,12H2,(H,13,14);1H
Clave InChI
CDRNDOJPHMEZRU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608696
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608696
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)