Merck
ENAH0424BCC0
Enamine
tert-butyl 3-(2-oxopiperidin-3-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.36
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-oxopiperidin-3-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H24N2O3/c1-14(2,3)19-13(18)16-8-6-10(9-16)11-5-4-7-15-12(11)17/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,17)
Clave InChI
QBWBDKLNMNWYSK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440129
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440129
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)