ENAH0424BC9B
Enamine
1,1,1-trifluoropropan-2-yl chloroformate
About This Item
Iupac Name
1,1,1-trifluoropropan-2-yl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C4H4ClF3O2/c1-2(4(6,7)8)10-3(5)9/h2H,1H3
Clave InChI
KBGUMWDAVOODOL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440071
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)