Merck
ENAH0424BADB
Enamine
2-(oxetan-3-yl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
97.12
Número MDL:
Iupac Name
3-oxetanylacetonitrile
Inchi Code
1S/C5H7NO/c6-2-1-5-3-7-4-5/h5H,1,3-4H2
Clave InChI
LDVDJSCCYCAJSA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1472334
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)