Merck
ENAH0424BA97
Enamine
1-[(methylamino)methyl]cyclopropan-1-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
137.61
Número MDL:
Iupac Name
1-((methylamino)methyl)cyclopropan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-6-4-5(7)2-3-5;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H
Clave InChI
KPZQZSXJWIINAB-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448558
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448558
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)