Merck
ENAH0424B587
Enamine
(2,3-dihydro-1-benzofuran-4-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.97
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO3/c10-9(11)7-2-1-3-8-6(7)4-5-12-8/h1-3,10-11H,4-5H2
Clave InChI
YTIFKTBEXYOQOC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817933
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817933
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)