Merck
ENAH0424B23A
Enamine
6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.69
Número MDL:
mp
184-185
Iupac Name
6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H4ClN3O2S2/c6-3-4(13(7,10)11)9-1-2-12-5(9)8-3/h1-2H,(H2,7,10,11)
Clave InChI
ZVRHRYRTZTWAHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271059
Melting Point
184-185
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271059
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)