Merck
ENAH0424AEF8
Enamine
2,2-dimethyloxolane-3-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyltetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-7(2)6(5-8)3-4-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
QQQAKNMUMVKEMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222512
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222512
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)