Merck
ENAH03BC186C
Enamine
5-bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4H4BrN3O/c1-8-6-3(2-9)4(5)7-8/h2H,1H3
InChI key
ZAGHQOSAQGPZBC-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1439992
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1439992
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)