Merck
ENAH03BBF39D
Enamine
2-(tert-butoxy)pyrimidin-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.21
Número MDL:
Iupac Name
2-tert-butoxy-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c1-8(2,3)12-7-10-4-6(9)5-11-7/h4-5H,9H2,1-3H3
Clave InChI
OADYVARHPBTVRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1294691
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1294691
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)