Merck
ENAH03BB55E5
Enamine
[5-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-yl]methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.25
Número MDL:
Iupac Name
(5-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H15N3/c11-7-9-3-4-10(8-12-9)13-5-1-2-6-13/h3-4,8H,1-2,5-7,11H2
Clave InChI
IUTDTJHXEVTFIL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1274312
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1274312
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)