Merck
ENAH03BB4DC8
Enamine
rac-[(2R,3S)-2-tert-butyloxolan-3-yl]methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.26
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
((2R,3S)-2-(tert-butyl)tetrahydrofuran-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-9(2,3)8-7(6-10)4-5-11-8/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChI key
JIPFBCZZZJBRER-JGVFFNPUSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273295
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)