ENAH03BB4C5C
Enamine
(3-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
About This Item
Iupac Name
(3-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7IN2O/c1-8-2-4(3-9)5(6)7-8/h2,9H,3H2,1H3
Clave InChI
SPDCQORQYQAYLW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273205
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273205
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)