ENAH03A1C44D
Enamine
2-(oxan-4-yl)prop-2-enenitrile
About This Item
Iupac Name
2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acrylonitrile
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-7(6-9)8-2-4-10-5-3-8/h8H,1-5H2
InChI key
LXQCROVTYBCURP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-817926
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)