Merck
ENAH03A1B6E0
Enamine
ethyl 2-(6-chloropyridin-3-yl)-2-oxoacetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.62
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl (6-chloro-3-pyridinyl)(oxo)acetate
Inchi Code
1S/C9H8ClNO3/c1-2-14-9(13)8(12)6-3-4-7(10)11-5-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
HRFPVENOVYSKHE-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781043
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781043
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)