Merck
ENAH03A1A8B1
Enamine
1-cyclopentyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.7
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-cyclopentyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3.ClH/c1-7-9(10)6-12(11-7)8-4-2-3-5-8;/h6,8H,2-5,10H2,1H3;1H
Clave InChI
FOATVHAYSFHPEL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762881
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762881
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)