ENAH03A1A245
Enamine
2,2-difluoro-2-(4-hydroxyoxan-4-yl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
difluoro(4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O4/c8-7(9,5(10)11)6(12)1-3-13-4-2-6/h12H,1-4H2,(H,10,11)
Clave InChI
BQVRHLNGMNBUGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-706065
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)