ENAH03A1A0EC
Enamine
4-(2-bromoethoxy)-1lambda6-thiane-1,1-dione
About This Item
Iupac Name
4-(2-bromoethoxy)tetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H13BrO3S/c8-3-4-11-7-1-5-12(9,10)6-2-7/h7H,1-6H2
Clave InChI
RIAFBPDEAJBXJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701416
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)