Merck
ENAH03A179CB
Enamine
methyl 2-aminohex-5-enoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.65
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-aminohex-5-enoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-3-4-5-6(8)7(9)10-2;/h3,6H,1,4-5,8H2,2H3;1H
Clave InChI
LBWJUZYGRREYQH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166858
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166858
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)