Merck
ENAH03A0A315
Enamine
ethyl 4-methoxy-4-methyl-3-oxopentanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 4-methoxy-4-methyl-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C9H16O4/c1-5-13-8(11)6-7(10)9(2,3)12-4/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
RWSBGTCSZBMEMW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1126806
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1126806
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)