Merck
ENAH03A0145E
Enamine
2-(4-chloro-3-methylphenyl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.62
Número MDL:
Iupac Name
(4-chloro-3-methylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8ClN/c1-7-6-8(4-5-11)2-3-9(7)10/h2-3,6H,4H2,1H3
Clave InChI
FXXLSLVDZPRCNA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091536
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091536
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)