Merck
ENAH03A01393
Enamine
3-amino-2-cyclopropylpropan-1-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.64
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-2-cyclopropylpropan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c7-3-6(4-8)5-1-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H
Clave InChI
CQTUICIRMSUXAL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266307
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266307
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)