Merck
ENAH03A00704
Enamine
3-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)oxetane-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)oxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO5/c1-9(2,3)16-8(14)11-4-10(7(12)13)5-15-6-10/h4-6H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
Clave InChI
ONMGTCLLGPXBQT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083610
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083610
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)