ENAH039FF6B3
Enamine
3-methyl-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
About This Item
Iupac Name
3-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-5-6-2-3-8-4-7(6)10-9-5/h8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
VCPPHXQSXGPMGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1077130
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)