Merck
ENAH03858D4E
Enamine
1-(2,2-difluoroethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.15
MDL number:
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C6H9F2N3/c1-4-5(9)2-10-11(4)3-6(7)8/h2,6H,3,9H2,1H3
InChI key
NXYUNDYUMQKKNU-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783762
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783762
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)