Merck
ENAH038568B5
Enamine
4-methyl-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.17
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-(4-piperidinyl)pyrimidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3.2ClH/c1-8-2-7-12-10(13-8)9-3-5-11-6-4-9;;/h2,7,9,11H,3-6H2,1H3;2*1H
Clave InChI
XHVWITFBDYVTER-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761258
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761258
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)