ENAH038567F1
Enamine
N-(4-methylcyclohexyl)acetamide
About This Item
mp
82-84
Iupac Name
N-(4-methylcyclohexyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h7,9H,3-6H2,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
SZDASIWYASCDLC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754722
Melting Point
82-84
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754722
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)