Merck
ENAH0385668A
Enamine
4-methylpent-4-en-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
135.64
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
185-190
Iupac Name
4-methylpent-4-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-6(2)4-3-5-7;/h1,3-5,7H2,2H3;1H
InChI key
RFPQPSQYWZEGRM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746814
Melting Point
185-190
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746814
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)