Merck
ENAH03855F75
Enamine
2-cyclopropyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c10-4-6-3-8-7(9-6)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,8,9)
Clave InChI
HRCJUZCWDBUIEN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325748
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325748
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)