Merck
ENAH03855CE7
Enamine
tert-butyl 1-(5-formylfuran-2-yl)piperidine-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.34
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-(5-formylfuran-2-yl)piperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(18)11-6-8-16(9-7-11)13-5-4-12(10-17)19-13/h4-5,10-11H,6-9H2,1-3H3
Clave InChI
AJLGONUVHVSAIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396103
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396103
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)