Merck
ENA964509587
Enamine
methyl 7-chlorothieno[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 7-chlorothieno[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2S/c1-13-9(12)7-2-5-3-11-4-6(10)8(5)14-7/h2-4H,1H3
Clave InChI
IJOOSZPETHUFGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-740996
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-740996
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)