ENA964495698
Enamine
5-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-sulfonyl fluoride
About This Item
Iupac Name
5-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2O2S/c8-4-1-5-6(14(9,12)13)3-11-7(5)10-2-4/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
DVHXQAYBSISIGP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729013
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)