Merck
ENA964493942
Enamine
2-chloro-5-iodobenzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
320.51
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-5-iodobenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H3ClFIO2S/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)12(8,10)11/h1-3H
Clave InChI
MOATUJOXBVESKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728264
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-728264
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)