Merck
ENA964487372
Enamine
sodium 4,4,4-trifluorobutane-1-sulfinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
sodium 4,4,4-trifluorobutane-1-sulfinate
Inchi Code
1S/C4H7F3O2S.Na/c5-4(6,7)2-1-3-10(8)9;/h1-3H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clave InChI
YJBHKROPAXYEMQ-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
-10
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-723245
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-723245
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)