Merck
ENA964485260
Enamine
2-methyl-2H-indazole-3-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-2H-indazole-3-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N4.ClH/c1-13-8(9(10)11)6-4-2-3-5-7(6)12-13;/h2-5H,1H3,(H3,10,11);1H
Clave InChI
HFBZEKPAZIMBJP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722314
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722314
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)