ENA964480242
Enamine
(thiophen-2-yl)methanesulfonyl fluoride
About This Item
mp
30-33
Iupac Name
thiophen-2-ylmethanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H5FO2S2/c6-10(7,8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2
Clave InChI
OSUYRLHPSOBDCW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716144
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)