Merck
ENA964469104
Enamine
4-oxo-4H,5H,6H,7H,8H-furo[3,2-c]azepine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.17
Número MDL:
Iupac Name
4-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-4H-furo[3,2-c]azepine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c11-8-7-5(9(12)13)4-14-6(7)2-1-3-10-8/h4H,1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
XMAFHZFPHLWMBZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395632
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395632
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)