Merck
ENA964467885
Enamine
N-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)methanesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.2
MDL number:
Iupac Name
N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C4H11NO4S/c1-10(8,9)5-4(2-6)3-7/h4-7H,2-3H2,1H3
InChI key
VVAJAQDNGVTSIW-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374166
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374166
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)