Merck
ENA947425393
Enamine
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.19
Número MDL:
Iupac Name
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-8-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c12-8-5-4-6-2-1-3-7(10(13)14)9(6)11-8/h1-3H,4-5H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
UFHCVRTWLVVVTC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-695620
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-695620
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)