ENA947422331
Enamine
2-(2-methylpropyl)butanedioic acid
About This Item
mp
107-108
Iupac Name
2-isobutylsuccinic acid
Inchi Code
1S/C8H14O4/c1-5(2)3-6(8(11)12)4-7(9)10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
PIYZBBVETVKTQT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-702483
Melting Point
107-108
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-702483
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)