Merck
ENA947417852
Enamine
4-bromo-3,3-dimethylbutan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-3,3-dimethylbutan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H13BrO/c1-6(2,5-7)3-4-8/h8H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
HSAPDUNTYHLOMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633891
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633891
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)