ENA947417149
Enamine
1-formyl-N-methylcyclopropane-1-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
1-formyl-N-methylcyclopropane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H9NO3S/c1-6-10(8,9)5(4-7)2-3-5/h4,6H,2-3H2,1H3
Clave InChI
IJBAFTXSNXXFCV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-634766
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-634766
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)