ENA947410269
Enamine
tert-butyl N-[1-(prop-2-yn-1-yl)pyrrolidin-3-yl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (1-(prop-2-yn-1-yl)pyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H20N2O2/c1-5-7-14-8-6-10(9-14)13-11(15)16-12(2,3)4/h1,10H,6-9H2,2-4H3,(H,13,15)
Clave InChI
GCSGXKDBGOAZAG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399508
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)