ENA947409044
Enamine
N-(4-chlorophenyl)piperidine-3-carboxamide
About This Item
Iupac Name
N-(4-chlorophenyl)-3-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O/c13-10-3-5-11(6-4-10)15-12(16)9-2-1-7-14-8-9/h3-6,9,14H,1-2,7-8H2,(H,15,16)
InChI key
YTLNUENEYTZKNZ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396516
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)